2-Amino-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Amino-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
PC906695-1G
APOSPC906695-1GEA 97.3 EUR
APOSPC906695-1G
2-Amino-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
2-Amino-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₇FN₂
Molecular Weight: 150,153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15529743
CAS-Nummer: 1357942-79-0