(2-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid

PC9067-1G PC9067-5G PC9067-10G
APOSPC9067-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9067-1G APOSPC9067-5G APOSPC9067-10G
(2-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure 98%
(2-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
Formel: F₃COC₆H₄CH₂COOH
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236325
CAS-Nummer: 220239-67-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR