2-Fluoro-1,3-dimethyl-4-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906703-5G
APOSPC906703-5GEA 128 EUR
APOSPC906703-5G
2-Fluoro-1,3-dimethyl-4-nitrobenzene 95%
2-Fluoro-1,3-dimethyl-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₂
Molecular Weight: 169,153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22683872
CAS-Nummer: 1736-84-1