2,4-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906758-1G
APOSPC906758-1GEA
246
EUR
APOSPC906758-1G
2,4-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 95%
2,4-Dichloro-6-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂Cl₂FN Molecular Weight: 190,002 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19686188 CAS-Nummer: 1349718-98-4 |