2,6-Difluoro-4-propylphenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906796-1G
APOSPC906796-1GEA
632
EUR
APOSPC906796-1G
2,6-Difluoro-4-propylphenylboronic acid 95%
2,6-Difluoro-4-propylphenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BF₂O₂ Molecular Weight: 199,99 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21337851 CAS-Nummer: 1010110-74-3 |