3,5-Dimethoxy-2-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906804-1G
APOSPC906804-1GEA 647 EUR
APOSPC906804-1G
3,5-Dimethoxy-2-fluoroaniline 95%
3,5-Dimethoxy-2-fluoroaniline
Formel: C₈H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 171,169 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20696760
CAS-Nummer: 651734-61-1