2,4-Dichlor-6-fluorbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906832-1G
APOSPC906832-1GEA
46.4
EUR
APOSPC906832-1G
2,4-Dichlor-6-fluorbenzaldehyd 95%
2,4-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃Cl₂FO Molecular Weight: 193,0000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12404935 CAS-Nummer: 681435-09-6 |