3-Amino-2,5,6-trifluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906853-1G
APOSPC906853-1GEA
647
EUR
APOSPC906853-1G
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzonitrile 95%
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₃F₃N₂ Molecular Weight: 172,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20717606 CAS-Nummer: 159847-79-7 |