(3-Fluoroazetidin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC906910-1G
APOSPC906910-1GEA
877
EUR
APOSPC906910-1G
(3-Fluoroazetidin-3-yl)methanol
(3-Fluoroazetidin-3-yl)methanol
Formel:
C₄H₈FNO Molecular Weight: 105,111 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18633069 CAS-Nummer: 1268520-93-9 |