2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906985-5G
APOSPC906985-5GEA
173
EUR
APOSPC906985-5G
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112512 CAS-Nummer: 877161-74-5 |