4-Fluoropiperidine-4-carbonitrile hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906999-100MG
APOSPC906999-100MGEA
580
EUR
APOSPC906999-100MG
4-Fluoropiperidine-4-carbonitrile hydrochloride ≥98%
4-Fluoropiperidine-4-carbonitrile hydrochloride
Formel:
C₆H₉FN₂·ClH Molecular Weight: 164,608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19689455 CAS-Nummer: 1374653-45-8 |