4-(Chloromethyl)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9070-250MG
APOSPC9070-250MGEA 0 EUR
APOSPC9070-250MG
4-(Chloromethyl)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole 95+%
4-(Chloromethyl)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole
Formel: C₁₁H₇ClF₃NS
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00277208
CAS-Nummer: 135873-35-7
UN: 3261
ADR: 8,III