3-Fluoroazetidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC907021-1G
APOSPC907021-1GEA
1490
EUR
APOSPC907021-1G
3-Fluoroazetidine-3-carboxylic acid
3-Fluoroazetidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₄H₆FNO₂ Molecular Weight: 119,094 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22566212 CAS-Nummer: 1363380-85-1 |