4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907085-1G
PC907085-250MG
PC907085-5G
APOSPC907085-1GEA
0
EUR
APOSPC907085-1G
APOSPC907085-250MG
APOSPC907085-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698663 CAS-Nummer: 61324-89-8 |