2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907093-5G
APOSPC907093-5GEA 339 EUR
APOSPC907093-5G
2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylbenzoic acid 95%
2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19440271
CAS-Nummer: 870221-14-0