4'-Fluor-2-methylpropiophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4'-Fluoroisobutyrophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one
PC9071-1G
PC9071-25G
PC9071-5G
APOSPC9071-1GEA
69.6
EUR
APOSPC9071-1G
APOSPC9071-25G
APOSPC9071-5G
4'-Fluor-2-methylpropiophenon
4'-Fluor-2-methylpropiophenon
Formel:
C₁₀H₁₁FO Molecular Weight: 166.19 g/mol Siedepunkt: 95…97 °C/0.7mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038305 CAS-Nummer: 26393-91-9 |