(3-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC907134-1G
APOSPC907134-1GEA 1370 EUR
APOSPC907134-1G
(3-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
(3-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formel: C₅H₁₀FN·ClH
Molecular Weight: 139.599 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22570249
CAS-Nummer: 1523606-29-2