7-Fluoro-6-methyl isatin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907136-1G
APOSPC907136-1GEA
647
EUR
APOSPC907136-1G
7-Fluoro-6-methyl isatin 95%
7-Fluoro-6-methyl isatin
Formel:
C₉H₆FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11042558 CAS-Nummer: 1073262-83-5 |