2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907139-1G
APOSPC907139-1GEA
310
EUR
APOSPC907139-1G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₄F₅N Molecular Weight: 197,105 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07777167 CAS-Nummer: 124185-34-8 |