Methyl 3,6-difluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907140-1G
APOSPC907140-1GEA
647
EUR
APOSPC907140-1G
Methyl 3,6-difluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3,6-difluoro-2-hydroxybenzoate
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10567189 CAS-Nummer: 1214324-50-1 |