4-Chloro-5-fluoroindoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907195-1G
APOSPC907195-1GEA
806
EUR
APOSPC907195-1G
4-Chloro-5-fluoroindoline 95%
4-Chloro-5-fluoroindoline
Formel:
C₈H₇ClFN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12913309 CAS-Nummer: 903551-32-6 |