2-(2,3-Difluorophenyl)acetaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907200-1G
APOSPC907200-1GEA 1260 EUR
APOSPC907200-1G
2-(2,3-Difluorophenyl)acetaldehyde 95%
2-(2,3-Difluorophenyl)acetaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156.129 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11553568
CAS-Nummer: 866342-07-6