4,5-Difluoro-2-iodoaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907253-5G
APOSPC907253-5GEA
188
EUR
APOSPC907253-5G
4,5-Difluoro-2-iodoaniline 95%
4,5-Difluoro-2-iodoaniline
Formel:
C₆H₄F₂IN Molecular Weight: 255.004 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095321 CAS-Nummer: 847685-01-2 |