3-Fluoro-N-hydroxybenzimidoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907276-1G
APOSPC907276-1GEA 0 EUR
APOSPC907276-1G
3-Fluoro-N-hydroxybenzimidoyl chloride 95%
3-Fluoro-N-hydroxybenzimidoyl chloride
Formel: C₇H₅ClFNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09831990
CAS-Nummer: 58606-42-1