5-(Trifluoromethyl)isoindoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907326-1G
APOSPC907326-1GEA
2430
EUR
APOSPC907326-1G
5-(Trifluoromethyl)isoindoline 95%
5-(Trifluoromethyl)isoindoline
Formel:
C₉H₈F₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234859 CAS-Nummer: 342638-03-3 |