2-(Trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC907334-250MG
APOSPC907334-250MGEA
111
EUR
APOSPC907334-250MG
2-(Trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₃F₃O₃ Molecular Weight: 180,081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03662621 CAS-Nummer: 536718-30-6 |