2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907490-1G
APOSPC907490-1GEA 647 EUR
APOSPC907490-1G
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
2-(2-Fluorophenyl)-2-methylpropan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₃FO
Molecular Weight: 168,208 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11934574
CAS-Nummer: 1177192-02-7