2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907519-1G
APOSPC907519-1GEA
1330
EUR
APOSPC907519-1G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzonitrile 97%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzonitrile
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187,119 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18394953 CAS-Nummer: 221202-14-8 |