2-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907521-25G
APOSPC907521-25GEA
85.7
EUR
APOSPC907521-25G
2-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetamide 95%
2-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Formel:
C₉H₈F₃NO Molecular Weight: 203,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153288 CAS-Nummer: 34779-65-2 |