(2-Amino-5-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907525-1G
APOSPC907525-1GEA
1320
EUR
APOSPC907525-1G
(2-Amino-5-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
(2-Amino-5-fluorophenyl)(phenyl)methanone
Formel:
C₁₃H₁₀FNO Molecular Weight: 215,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00179567 CAS-Nummer: 362-46-9 |