Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC907776-1G
PC907776-250MG
PC907776-5G
APOSPC907776-1GEA
0
EUR
APOSPC907776-1G
APOSPC907776-250MG
APOSPC907776-5G
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel:
C₈H₅ClF₃NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14698016 CAS-Nummer: 1073129-57-3 |