2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907811-1G
PC907811-250MG
APOSPC907811-1GEA
754
EUR
APOSPC907811-1G
APOSPC907811-250MG
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
Formel:
C₅H₅ClFN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01346699 CAS-Nummer: 67316-43-2 |