3-Fluoro-N-methyl-4-nitrobenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907963-1G
APOSPC907963-1GEA
203
EUR
APOSPC907963-1G
3-Fluoro-N-methyl-4-nitrobenzamide 95%
3-Fluoro-N-methyl-4-nitrobenzamide
Formel:
C₈H₇FN₂O₃ Molecular Weight: 198,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14583038 CAS-Nummer: 658700-20-0 |