Methyl 4-(3-fluorophenyl)butanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907969-1G
APOSPC907969-1GEA
377
EUR
APOSPC907969-1G
Methyl 4-(3-fluorophenyl)butanoate 95%
Methyl 4-(3-fluorophenyl)butanoate
Formel:
C₁₁H₁₃FO₂ Molecular Weight: 196,218 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14635874 CAS-Nummer: 134464-81-6 |