2-Fluor-4'-chloracetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Chlorophenyl)-2-fluoroethanone
PC907972-1G
APOSPC907972-1GEA 440 EUR
APOSPC907972-1G
2-Fluor-4'-chloracetophenon 95%
2-Fluor-4'-chloracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Molecular Weight: 172,5840 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412196
CAS-Nummer: 329-78-2