2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-6-fluorophenethyl alcohol
PC907978-25G
APOSPC907978-25GEA
909
EUR
APOSPC907978-25G
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanol 95%
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₈ClFO Molecular Weight: 174,599 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800609 CAS-Nummer: 214262-86-9 |