3-Acetyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908041-1G
APOSPC908041-1GEA 122 EUR
APOSPC908041-1G
3-Acetyl-4-fluorobenzonitrile 95%
3-Acetyl-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₆FNO
Molecular Weight: 163,148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17015615
CAS-Nummer: 267875-54-7