2-Cyano-5-fluorobenzyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Chloromethyl)-4-fluorobenzonitrile
PC908042-1G
APOSPC908042-1GEA
287
EUR
APOSPC908042-1G
2-Cyano-5-fluorobenzyl chloride 95%
2-Cyano-5-fluorobenzyl chloride
Formel:
C₈H₅ClFN Molecular Weight: 169,583 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18394047 CAS-Nummer: 1261742-22-6 |