4-(2-Fluoro-1-fluoromethyl-ethoxy)-aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908061-1G
APOSPC908061-1GEA
647
EUR
APOSPC908061-1G
4-(2-Fluoro-1-fluoromethyl-ethoxy)-aniline 95%
4-(2-Fluoro-1-fluoromethyl-ethoxy)-aniline
Formel:
C₉H₁₁F₂NO Molecular Weight: 187,187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972874 CAS-Nummer: 109230-64-0 |