5,6-Difluoro-1H-indazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC908143-250MG
APOSPC908143-250MGEA
219
EUR
APOSPC908143-250MG
5,6-Difluoro-1H-indazole 95+%
5,6-Difluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄F₂N₂ Molecular Weight: 154,117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09997804 CAS-Nummer: 944898-96-8 |