tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908373-1G
APOSPC908373-1GEA 429 EUR
APOSPC908373-1G
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₅BrFNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23105996
CAS-Nummer: 1374658-83-9