3-Fluorocyclobutane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC908417-1G
APOSPC908417-1GEA
1810
EUR
APOSPC908417-1G
3-Fluorocyclobutane-1-carbonitrile
3-Fluorocyclobutane-1-carbonitrile
Formel:
C₅H₆FN Molecular Weight: 99,106 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26727206 CAS-Nummer: 1552638-51-3 |