5-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908467-1G
APOSPC908467-1GEA
734
EUR
APOSPC908467-1G
5-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 95%
5-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formel:
C₇H₅FN₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08705707 CAS-Nummer: 198896-14-9 |