6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908509-1G
APOSPC908509-1GEA
299
EUR
APOSPC908509-1G
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid 95%
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 195,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114844 CAS-Nummer: 1260641-86-8 |