5-Fluor-8-methoxychinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908543-1G
APOSPC908543-1GEA
71.2
EUR
APOSPC908543-1G
5-Fluor-8-methoxychinolin 95%
5-Fluor-8-methoxychinolin
Formel:
C₁₀H₈FNO Molecular Weight: 177,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18452297 CAS-Nummer: 439-88-3 |