5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC908568-1G
APOSPC908568-1GEA
0
EUR
APOSPC908568-1G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₅F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20694851 CAS-Nummer: 354814-19-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |