5-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908580-1G
APOSPC908580-1GEA 128 EUR
APOSPC908580-1G
5-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95%
5-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
Molecular Weight: 196,558 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16606147
CAS-Nummer: 1227595-72-3