5-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Fluoro-1-methylindoline-2,3-dione
PC908631-1G
APOSPC908631-1GEA
116
EUR
APOSPC908631-1G
5-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
5-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione
Formel:
C₉H₆FNO₂ Molecular Weight: 179,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02956480 CAS-Nummer: 773-91-1 |