3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908667-1G
PC908667-5G
APOSPC908667-1GEA
0
EUR
APOSPC908667-1G
APOSPC908667-5G
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine
Formel:
C₉H₁₂FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09741966 CAS-Nummer: 116753-49-2 |