2-Cyan-4'-fluoracetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Cyano-N-(4-fluorophenyl)acetamide
PC908683-5G
APOSPC908683-5GEA
75.4
EUR
APOSPC908683-5G
2-Cyan-4'-fluoracetanilid 95%
2-Cyan-4'-fluoracetanilid
Formel:
C₉H₇FN₂O Molecular Weight: 178,1631 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276110 CAS-Nummer: 1735-88-2 |